Learn More
IKA C-MAG HS 7 Package
Codice prodotto. 31941077 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
31941077 EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31941077 Fornitore IKA N. del fornitore 0010016454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    927.27€ / pezzi 1
    Risparmia 82.73€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Ceramic heating plate offers excellent chemical resistance
  • Powerful motor supports stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Speed range of 100 to 1500 rpm
  • Heating temperature range of 50°C to 500°C
  • Digital display enables precise settings
  • Hot-surface warning helps prevent burns
  • Elevated control panel helps protect against spilled liquids
  • Supports connection to an external temperature sensor
  • Features a 180 x180 mm ceramic working area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic
Tensione 230 V
Size 180 x 180 mm
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 500°C
Tipo Heating Plate
Tipo di spina EU
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 10 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 2 Years
Display LED