Descrizione
- Powerful motor for stirring quantities of up to 10L (H2O)
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
- Speed range: 100 to 1500rpm
Specifica
Specifica
| Speed | 100 to 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Capacità | 10 L |
| Tensione | 100/230 V |
| Dimensioni (L x P x A) | 330 x 220 x 105 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Top Plate Length (Metric) | 180 mm |
| Larghezza piastra superiore (sistema metrico) | 180 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Requisiti elettrici | 30w |
| Vedi altri risultati |