Learn More
Wheaton™ C Model 1R2P 2.0 Roller Culture Apparatus
Marca:  Wheaton™ WRBPR5030-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 52.16310kg
Codice prodotto. 13403876
  • 12360.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.25 to 8.1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
65 cm
39 kg
For Adherent Cell Culture
1 Ea.
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°C to 40°C
UL, CSA and CE Standards
63 cm
79 cm
C Model
80% up to 31°C
15.2 in.