Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus with Temperature Monitoring and Battery Backup
Codice prodotto. 13443896 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
45
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Dimensione della confezione
13443896 45 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13443896 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore WRBMR5091C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26444.25€
    25166.21€ / pezzi 1
    Risparmia 1278.04€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Intervallo di velocità 0.25 to 8.1 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Wattage 35 W
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Frequenza 50/60 Hz
Modello C Model
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory, pilot plant and production cell culture installations
Intervallo di umidità 80% up to 31°C
N. di posizioni 45
Quantità confezione 1 Ea.
Spaziatura 17.7 cm