Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus
Codice prodotto. 15204568 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
1 Deck
5 Decks
9 Decks
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
15204568 5 Decks Pezzo
13433896 9 Decks Pezzo
15214467 1 Deck Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15204568 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore WSBMR5050C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Specifica
Intervallo di velocità 0.25 to 8.1 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Wattage 35 W
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Frequenza 50/60 Hz
Modello C Model
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory, pilot plant and production cell culture installations
Intervallo di umidità 80% up to 31°C
Include 5 Decks
Quantità confezione 1 Ea.
Spaziatura 17.7 cm