Learn More
Motic™ C-mount Camera Adapter for BA/AE Series Microscope Chip Sensor
Codice prodotto. 11803410
Cambia vista
Click to view available options
Magnification Power:
0.5X
0.65X
Diametro (sistema metrico):
16.9 mm
8.46, 12.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Magnification Power Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11803410 0.5X 8.46, 12.7 mm Pezzo
11893400 0.65X 16.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11803410 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001901791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.80€
    147.17€ / pezzi 1
    Risparmia 52.63€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
C-mount camera adapter compatible with camera having 1/3, 2/3 or 1/2 in. chip sensors. Motic™ C-mount Camera Adapter for BA/AE Series Microscope Chip Sensor fits on the trinocular port of any BA/AE series microscope
  • Fits the trinocular port of any BA or AE series Microscope:
    • Choose 0.65X magnification with 2/3 in. chip sensor
    • Choose 0.5X magnification with 1/3 or 1/2 in. chip sensor
Specifica
Tipo C-mount Adapter
Diametro (sistema imperiale) 1/3, 1/2 in.
Diametro (sistema metrico) 8.46, 12.7 mm
Distanza focale 0.5X
Da utilizzare con (applicazione) Per sensore da 1/2 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Motic BA210, 310, 410 and AE2000 series compound microscopes
Magnification Power 0.5X
Quantità 1 Ea.