Learn More
C11orf67 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene C11orf67
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20414-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20414-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
AAMDC (C11orf67) may play a role in preadipocyte differentiation and adipogenesis.
Specifica
Specifica
C11orf67
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8R0P4, Q9H7C9
28971, 361606, 66273
C11orf67 Fusion Protein Ag14258
Primary
-20°C
AAMDC
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AAMDC, C11orf67, CK067, PTD015, UPF0366 protein C11orf67
AAMDC
IgG
Antigen Affinity Chromatography