Learn More
C14 Dihydroceramide, TRC
Codice prodotto. 30353307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353307 50 mg 50mg
30355207 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30353307 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC26283050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61389-70-6
Formula molecolare C32 H65 N O3
Molecular Weight (g/mol) 511.86
IUPAC Name N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]tetradecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico C14 Dihydroceramide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Peso formulazione 511.4964