Learn More
C16-Ceramide, TRC
Codice prodotto. 30364192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30364192 50 mg
30352913 5 mg
30362505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364192 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC26290050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24696-26-2
Formula molecolare C34 H67 N O3
Molecular Weight (g/mol) 537.9
Sinonimo Hexadecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-, Hexadecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]- (9CI), Hexadecanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E)]]-, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]hexadecanamide, (2S,3R,4E)-2-N-Palmitoyloctadecasphinga-4-ene, C16-Ceramide, C16-Ceramide, C16:0-Ceramide, Ceramide 16, D-erythro-C16-Ceramide, D-erythro-N-Hexadecanoylsphingenine, D-erythro-N-Palmitoylsphingosine, D-erythro-δ4-Ceramide, N-Hexadecanoyl-D-erythro-ceramide, N-Hexadecanoylsphingosine, N-Palmitoyl 4-sphingenine, N-Palmitoyl ceramide, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, N-Palmitoyl-D-sphingosine, N-Palmitoylsphingosine
IUPAC Name N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico C16 Ceramide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
Peso formulazione 537.5121
Percent Purity >95%