Learn More
C18 Ceramide, TRC
Codice prodotto. 30008288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008288 50 mg 50mg
17969764 10 mg 10mg
17958034 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC26305050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2304-81-6
Formula molecolare C36 H71 N O3
Molecular Weight (g/mol) 565.95
IUPAC Name N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]octadecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico C18 Ceramide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Peso formulazione 565.5434
Percent Purity >95%