Descrizione
Macherey-Nagel C18 Ec Adsorbent, Endcapped: Yes, Quantity: 100 g
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Product Line | CHROMABOND |
| Assorbente | Endcapped C18 |
| Tipo | SPE Adsorbent |
| Con tappo | Yes |
| Quantità | 100 g |