Learn More
C19orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | C19orf43 |
---|---|
Concentrazione | 0.23 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898974
|
Proteintech
19420-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888974
|
Proteintech
19420-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody was raised from the C19orf43 protein. A band at ∽28kd was detected in Western Blot with human placenta, 293 cell, and A431 cell lysates.
C19orf43, also named as MGC2803 and fSAP18, is a protein coding gene. Exoribonuclease that is part of the telomerase RNA 3′ end processing complex and which has the ability to all four unpaired RNA nucleotides from 5′ end or 3′ end with higher efficiency for purine bases.Specifica
C19orf43 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9BQ61 | |
288920, 68544, 79002 | |
C19orf43 Fusion Protein Ag13747 | |
Primary | |
-20°C | |
C19orf43 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C19orf43, fSAP18 | |
C19orf43, Trir | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |