Learn More
Abnova™ C19orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Descrizione
- Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody (H00055908-B01) by Western Blots.
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | Gene ID: 55908 |
| N. accesso geni | AAI46553.1 |
| Plasmide | pCMV-C19orf80 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-C19orf80 antibody by Western Blots |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Specie ospite | Human |
| Product Type | chromosome 19 open reading frame 80 |
| Vedi altri risultati |