Learn More
Abnova™ C1orf54 (1-131) 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Codice prodotto. 16114283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16114283 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16114283 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00079630T05.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione C1orf54 (1-131) 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC017761
Peso molecolare Theoretical M.W. 14.63kDa
Plasmide pCMV-C1orf54 (1-131) partial fragment
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C1orf54 (1-131) antibody (Mfr. No. H00079630-B04) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.