Learn More
Abnova™ C1orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | C1orf80 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | BC015535.1 |
| Peso molecolare | Theoretical M.W. 33.77kDa |
| Plasmide | pCMV-C1orf80 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-C1orf80 antibody (Mfr. No. H00064853-B01) by Western Blot. |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Specie ospite | Human |
| Content And Storage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Solido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel