Learn More
C2 Ceramide-1-phosphate, TRC
Codice prodotto. 30349345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349345 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2627101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico C2 Ceramide-1-phosphate
CAS 151729-55-4
Formula molecolare C20 H40 N O6 P
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H40NO6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)19(21-18(2)22)17-27-28(24,25)26/h15-16,19-20,23H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,22)(H2,24,25,26)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(O)O)NC(=O)C
IUPAC Name [(E,2S,3R)-2-acetamido-3-hydroxyoctadec-4-enyl] dihydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 421.51
Peso formulazione 421.2593