Learn More
C22 Ceramide, TRC
Codice prodotto. 30361918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361918 5 mg 5mg
30356380 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30361918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2631405MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869501-30-4
Formula molecolare C40 H79 N O3
Molecular Weight (g/mol) 622.06
IUPAC Name N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]docosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico C22 Ceramide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Peso formulazione 621.606