Learn More
C24:1 Ceramide, TRC
Codice prodotto. 30179617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179617 50 mg 50mg
30178961 10 mg 10mg
30179321 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179617 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC26346050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54164-50-0
Formula molecolare C42 H81 N O3
Molecular Weight (g/mol) 648.1
Sinonimo (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, 15-Tetracosenamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, (15Z)- (9CI), 15-Tetracosenamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E,Z)]]-, (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, C24:1-Ceramide, D-erythro-1,3-Dihydroxy-2-(cis-15-tetracosenoylamido)-trans-4-octadecene, N-Nervonoyl-D-sphingosine, N-cis-15-Tetracosenoyl-C18-sphingosine
IUPAC Name (Z)-N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]tetracos-15-enamide
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Nervonyl-D-sphingosine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
Peso formulazione 647.6216