Learn More
C24 Ceramide, TRC
Codice prodotto. 30132445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132445 25 mg 25mg
17988524 5 mg 5mg
17978334 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC26345025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34435-05-7
Formula molecolare C42 H83 N O3
Molecular Weight (g/mol) 650.11
Sinonimo N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]tetracosanamide, Tetracosanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]- (9CI), Tetracosanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, (E)-D-erythro- (8CI), Tetracosanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E)]]-, C24-Ceramide, C24:0 Ceramide, Ceramide (d18:1,C24:0), Ceramide 24, D-erythro-1,3-Dihydroxy-2-tetracosanoylamido-trans-4-octadecene, Lobophytamide L5, N-Lignoceroylsphingosine, N-Tetracosanoyl C18-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]tetracosanamide
IUPAC Name N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]tetracosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico C24 Ceramide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
Peso formulazione 649.6373
Percent Purity >95%