Learn More
C26-Dihydro Ceramide, TRC
Codice prodotto. 30373564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30373564 2.5 mg
30379022 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30373564 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4487802.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182362-38-5
Formula molecolare C44H89NO3
Molecular Weight (g/mol) 680.18
Sinonimo [R-(R*,S*)]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide, C26-Dihydroceramide, C26-Dihydro Ceramide
IUPAC Name N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]hexacosanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C44H89NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-43,46-47H,3-41H2,1-2H3,(H,45,48)/t42-,43+/m0/s1
Peso formulazione 679.6842