missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C3orf38 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30230524 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30230524 20 μL 20µL
30227892 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30230524 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP33324220ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

C3orf38 Monoclonal antibody specifically detects C3orf38 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene C3orf38
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias gene chromosome 3 open reading frame 38, FLJ54270, hypothetical protein LOC285237, MGC26717
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 51-200 of human C3orf38 (Q5JPI3).,, Sequence:, LAYSQSAEELLRRRKVHREVIFKYLATQGIVIPPATEKHNLIQHAKDYWQKQPQLKLKETPEPVTKTEDIHLFQQQVKEDKKAEKVDFRRLGEEFCHWFFGLLNSQNPFLGPPQDEWGPQHFWHDVKLRFYYNTSEQNVMDYHGAEIVSL
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 285237
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.