Learn More
C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine, TRC
Codice prodotto. 30365442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365442 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3836405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
CAS 100644-65-3
Formula molecolare C5H4ClN5
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES C1=NNC2=C1C(=NC(=N2)N)Cl
IUPAC Name 4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 169.57
Peso formulazione 169.02