Learn More
C5orf60 Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603439 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603439 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603439 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306034PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
C5orf60 Polyclonal specifically detects C5orf60 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene C5orf60
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione Western Blot
Formulazione PBS
Alias gene Chromosome 5 Open Reading Frame 60, Putative Uncharacterized Protein C5orf60, Putative Uncharacterized Protein FLJ35723
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C5orf60 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 285679
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus