Learn More
C8 Ceramide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | C8 Ceramide |
| CAS | 74713-59-0 |
| Formula molecolare | C26 H51 N O3 |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC Name | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]octanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 425.69 |
| Peso formulazione | 425.3869 |