Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, per camere bianche
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
Descrizione
Camera bianca classe 100 (ISO 5).
- Guanto in nitrile 100 % trattato in una camera bianca.
- Offre estremamente alte proprietà di emissione di particelle e ESD, proteggendo i semiconduttori e le merci deperibili.
- Il colore bianco è ideale per ambienti di camere bianche, di laboratorio e di trasformazione alimentare che richiedono severi standard di igiene industriale.
- I polpastrelli testurizzati offrono una presa migliore e una migliore distinzione tattile.
- Il disegno a polsino lungo garantisce la compatibilità con indumenti per camera bianca.
- Categoria III, approvata EN 374.
- Operazioni in camera bianca.
- Trasformazione dei prodotti alimentari.
- Fabbricazione di prodotti elettronici.
- Prodotti farmaceutici.
- Laboratori.
- Manipolazione di parti complesse.
- Applicazioni di verniciatura elettrostatica.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 5 |
Certifications/Compliance (Europe) | EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Colore | bianco |
Finitura esterna | polpastrelli testurizzati |
Finger Thickness (English) | 5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Sì |