Learn More
CA-074, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483828
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483828 10 mg -
16446557 5 mg 5mg
16440999 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16483828 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico CA-074
CAS 134448-10-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H29N3O6
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (326.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)[C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H]2[C@@H](C(NCCC)=O)O2)=O
Molecular Weight (g/mol) 383.44
Peso formulazione 383.44
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only