Learn More
R&D Systems™ CA 074
Codice prodotto. 30001635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001635 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001635 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4863/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.33€
    270.90€ / 1mg
    Risparmia 30.43€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective cathepsin B inhibitor
Inhibitor of cathepsin B (Ki = 2-5 nM). Displays selectivity over cathepsins H and L (Ki = 40-200 μM). Shown to reduce bone metastasis in a 4T1.2 breast cancer model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico CA 074
CAS 134448-10-5
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C18H29N3O6
Peso formulazione 383.44
Purezza >98%
Peso molecolare 383.45