Learn More
CA19-9/Sialyl Lewisa (GI Tumor Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CA19-9/Sialyl Lewisa (GI Tumor Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
155.04€ - 483.00€
Specifica
Antigene CA19-9/Sialyl Lewissuperscriptasuperscript (GI Tumor Marker) Ab-1
Clone 121SLE
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12691247
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-379-P1
Concentrated 500 μL
325.00€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12681247
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-379-P
Concentrated 1 mL
463.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12611257
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-379-R7
Prediluted 7 mL
306.00€
7mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12671247
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-379-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641257
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-379-P1ABX
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12601257
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-379-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Mucin glycoprotein is a sialyl Lewisa structure which is synthesized from type 1 blood group precursor chains and is present in individuals expressing the Lewisa and/or Lewisb blood group antigens. In normal tissues, sialyl Lewisa antigen is present in ductal epithelium of the breast, kidney, salivary gland, and sweat glands. Its expression is greatly enhanced in serum as well as in the majority of tumor cells in gastrointestinal (GI) carcinomas, including adenocarcinomas of the stomach, intestine, and pancreas. Preoperative elevated CA19-9 levels in patients with stage I pancreatic carcinoma decrease to normal values following surgery. When used serially, CA19-9 can predict recurrence of disease prior to radiographic or clinical findings.
Host Species: Mouse
Clone: 121SLE
Isotype: IgM
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested.
Immunogen: Mucins from ovarian cyst
Molecular Weight: >400kDa
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
CA19-9/Sialyl Lewissuperscriptasuperscript (GI Tumor Marker) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgM
121SLE
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Mucins from ovarian cyst