Learn More
CAB-O-SIL™ M-5, Scintillation Grade
Codice prodotto. 10085520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
150g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10085520 150 g Plastic Bottle 150g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10085520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403731500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For column chromatography, For fluorescence/luminescence spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico CAB-O-SIL™ M-5
CAS 7631-86-9
Forma fisica Crystalline Powder
Densità 60 g/l tamped density max.
Colore White
Quantità 150 g
Formula molecolare O2Si
Formula lineare SiO2
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Indice di Merck 15, 8632
Imballaggio Plastic Bottle
Sinonimo Silicon dioxide
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Peso formulazione 60.08