Learn More
MedChemExpress Cabazitaxel
Codice prodotto. 16402637
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402637 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402637 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15459
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cabazitaxel is a semi-synthetic derivative of the natural taxoid 10-deacetylbaccatin III with potential antineoplastic activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 835.93 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 183133-96-2
Product Type Natural Products
Purezza 99.19%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.63 mM)
Sinonimo XRP6258∣ RPR-116258A∣ taxoid XRP6258
Bersaglio Microtubule/Tubulin∣Autophagy
Quantità 50 mg