Learn More
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17585555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17585555 100 mg 100mg
17595555 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17585555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468891000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 183133-96-2
Formula molecolare C45H57NO14
Molecular Weight (g/mol) 835.94
Numero MDL MFCD18827611
InChI Key BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 4-(acetyloxy)-15-[(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy]-1-hydroxy-9,12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
SMILES COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cabazitaxel
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Beige
Punto di fusione 170°C to 180°C
Quantità 100 mg