Learn More
asecos™ Cabinet for Chemicals CS-CLASSIC-G with 2 Light Gray Doors
Codice prodotto. 15995176 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Configurazione:
2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump
3 25 L Pull-out Shelves
3 66 L Pull-out Shelves
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 33 L Bottom Collecting Sump
3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump
4 22 L Pull-out Shelves
4 33 L Pull-out Shelves
6 Pull-out Shelves
Altezza (sistema metrico) esterno:
1105 mm
1950 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Configurazione Altezza (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15995176 6 Pull-out Shelves 1950 mm Pezzo
15965056 2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1105 mm Pezzo
15985056 2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1105 mm Pezzo
15283048 3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 33 L Bottom Collecting Sump 1950 mm Pezzo
15974656 2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1105 mm Pezzo
15994656 2 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1105 mm Pezzo
15935066 3 25 L Pull-out Shelves 1105 mm Pezzo
15964666 3 66 L Pull-out Shelves 1105 mm Pezzo
15915176 3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1950 mm Pezzo
15935176 3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1950 mm Pezzo
15924866 3 Shelves, 1 Perforated Insert, 1 Bottom Collecting Sump 1950 mm Pezzo
15975176 4 22 L Pull-out Shelves 1950 mm Pezzo
15984866 4 33 L Pull-out Shelves 1950 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15995176 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3053304130550
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
  • Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 conformity
Configurazione 6 Pull-out Shelves
Profondità (sistema metrico) esterno 520 mm
Depth (Metric) Interior 493 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 751 x 1835 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 810 x 1950 mm
Door Style Fixed Window
Da utilizzare con (applicazione) Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 1950 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1835 mm
Modello CS.195.081.WDFW
N. di sportelli 2
N. di ripiani 6
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Powder-coated textured
Peso (sistema metrico) 156 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 810 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 751 mm
Colore Anthracite Gray, Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.77 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 1835 mm
Materiale Steel
Product Type Chemical Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 31.89 in.