Learn More
asecos™ Cabinet For Chemicals
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15975496 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema imperiale):
248.02 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15975496 248.02 lb. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15975496 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3056104930580
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
  • Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
  • No unauthorised use: door lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 Conformity
Configurazione 5 x Pull-out Shelf with Plastic Sump
Depth (English) Interior 19.41 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 520 mm
Depth (Metric) Interior 493 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 493 x 486 x 1835 mm
Dimensioni (P x L x A) 520 x 545 x 1950 mm
Door Style Wing, Left-hinged
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Non-Flammable Chemicals and Toxic Substances
Altezza (sistema imperiale) interno 72.24 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 1950 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1835 mm
Include Cabinet For Chemicals With Interior Fittings
Modello CS.195.054
N. di sportelli 1
N. di ripiani 5
Tipo di ripiano Pull-out Shelf
Rivestimento superficiale Powder-Coated Textured
Peso (sistema imperiale) 248.02 lb.
Peso (sistema metrico) 112.50 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 19.14 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 545 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 486 mm
Colore Anthracite Gray, Silver
Profondità (sistema imperiale) esterno 20.47 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 76.77 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 1835 mm
Materiale Sheet Steel
Product Type Chemicals Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 21.46 in.