Learn More
OHAUS™ Cable and Adapter Kit
For use with Adventurer™ Pro, Pioneer™, Discovery and Moisture Balances.
Marca:  OHAUS™ 80252571
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10689219
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
RS232 Interface cable to connect Dot Matrix Printer to Adventurer™ Pro, Pioneer™, Discovery and Moisture Balances.
Specifica
Specifica
Pioneer Printer
RS232 Interface cable and adapter
Cable and Adapter Kit
Connect Dot Matrix Printer to Adventurer Pro, Pion
1 Each