Learn More
Brady™ Cable Attachment
Codice prodotto. 11701875 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11701875 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11701875 Fornitore Brady™ N. del fornitore 051395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    34.22€ / pezzi 1
    Risparmia 3.08€
    8% Sconto
In stock
Use the Cable Attachment to lock out gate valves. Cable attachment is a rustproof sheathed metal cable.
  • Cable attachment is a rustproof sheathed metal cable.
Specifica
Product Type Cable Attachment
Colore Red
Materiale Steel
Descrizione Cable Attachment with 2.44 m Sheathed Cable (3.25 mm dia.)
Diametro (sistema imperiale) 0.187 in.
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Lunghezza (sistema imperiale) 8 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2.44 m
Quantità 1 Ea.