Learn More
Manutan Cable ties, 200mm x 4.8mm
Codice prodotto. 12815609
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 12815609 Fornitore Manutan N. del fornitore A000174
Spedizione stimata: 27-11-2026
Tie and fix quickly and securely. UL-proved nylon 6/6. Weather and waterproof, temperature resistance from -35 to +85°C.
Dimensions L x W : 200mm x 4.8mm