Learn More
Cabozantinib L-Malate Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cabozantinib (S)-Malate |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1 |
| Peso formulazione | 635.1915 |