Learn More
Cabozantinib S-malate, MedChemExpress
Descrizione
Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cabozantinib S-malate |
| CAS | 1140909-48-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H30FN3O10 |
| Quantità | 200 mg |
| Sinonimo | XL184 S-malateBMS-907351 S-malate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 23 mg/mL (36.19 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@H](CC(O)=O)O)O.O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)C4(CC4)C(NC5=CC=C(C=C5)F)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 635.59 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only