Learn More
Cabozantinib (S)-Malate, Mikromol™
Codice prodotto. 18072730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18072730 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18072730 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3947.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cabozantinib (S)-Malate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cabozantinib (S)-Malate
CAS 1140909-48-3
Nomi componenti o analita Cabozantinib (S)-Malate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
InChI Formula InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 1-N-[4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-1-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide;(2S)-2-hydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 635.59
Quantità 250 mg
Peso formulazione 635.1915 g/mol