Learn More
Cacodylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30338084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338084 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338084 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC05250010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cacodylic acid
CAS 75-60-5
Formula molecolare C2 H7 As O2
Quantità 10 g
Sinonimo Arsine oxide, hydroxydimethyl- (7CI,8CI), Arsinic acid, dimethyl- (9CI), Cacodylic acid (6CI), As,As-Dimethylarsinic acid, Ansar 138, Arsan, Dimethylarsenic acid, Dimethylarsinic acid, Hydroxydimethylarsine oxide, NSC 103115, NSC 71157, NSC 71158, Phytar, Silvisar 510, Sylvicor
InChI Formula InChI=1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
SMILES C[As](=O)(C)O
IUPAC Name dimethylarsinic acid
Molecular Weight (g/mol) 138
Peso formulazione 137.9662