Learn More
Cadence Science™ Disposable Plastic (PTFE) Animal Feeding Needles
Codice prodotto. 15786118
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.074 in.
0.078 in.
Misuratore:
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.2 in.
1.5 in.
2 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) sfera Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15786118 0.074 in. 20G 1.2 in. pezzi 100
17614825 0.078 in. 18G 3 in. pezzi 100
15282035 0.078 in. 18G 2 in. pezzi 100
15282065 0.078 in. 18G 1.5 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15786118 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 9931
Spedizione stimata: 03-12-2026
For critical applications requiring sterile, flexible, single-use feeding needles
  • Nontoxic, nonpyrogenic
  • PTFE tubing is flexible and softer than other types of tubing
  • Low friction protects delicate organs
  • Translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic luer hubs; soft silicone tips
  • Sterile, packaged in pouches
  • Five needles per pouch, 20 pouches per box
Specifica
Product Type Animal Feeding Needle (Flexible)
Materiale PTFE
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For critical applications requiring sterile, flexible, single use feeding needles
Misuratore 20G
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.3 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.074 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.019 cm