Learn More
Cadence Science™ Disposable Plastic (PTFE) Animal Feeding Needles
Codice prodotto. 17614825
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.074 in.
0.078 in.
Misuratore:
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.2 in.
1.5 in.
2 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) sfera Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17614825 0.078 in. 18G 3 in. pezzi 100
15786118 0.074 in. 20G 1.2 in. pezzi 100
15282035 0.078 in. 18G 2 in. pezzi 100
15282065 0.078 in. 18G 1.5 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17614825 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 9924
Spedizione stimata: 12-02-2027
For critical applications requiring sterile, flexible, single-use feeding needles
  • Nontoxic, nonpyrogenic
  • PTFE tubing is flexible and softer than other types of tubing
  • Low friction protects delicate organs
  • Translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic luer hubs; soft silicone tips
  • Sterile, packaged in pouches
  • Five needles per pouch, 20 pouches per box
Specifica
Product Type Animal Feeding Needle (Flexible)
Materiale PTFE
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For critical applications requiring sterile, flexible, single use feeding needles
Misuratore 18G
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.75 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.078 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.02 cm