Learn More
Cadence Science™ Flexible Plastic (PTFE) Needles with Bite Protectors
Codice prodotto. 17469373
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
18G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
Diametro della sfera (sistema metrico):
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) Diametro della sfera (sistema metrico) Dimensione della confezione
17469373 18G 1.5 in. 2 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17469373 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 9928B
Spedizione stimata: 16-12-2026
Covered at the hub end with 304 stainless steel tubing – protects tubing from damage due to biting during use.
Specifica
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Animal feeding
Misuratore 18G
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 2 mm