Learn More
Cadence Science™ Reusable Animal Feeding Needles: Newborn
Codice prodotto. 15669540
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
24G
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15669540 24G 1 in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15669540 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 7900
Spedizione stimata: 28-01-2027
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
For newborns.
  • For the intubation of laboratory animals
  • Straight, curved tubing styles
  • Many standard sizes available, from small to large
  • Straight
  • Autoclavable
Newborn Needles
  • For newborn mice and rats
  • For animals up to 0.7 oz. (20g)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Animal Feeding Needle (Straight)
Materiale Stainless Steel
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Newborn Mice and Rat, ideal for feeding and dosing
Misuratore 24G
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.254 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.049 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.013 cm