Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Straight
Codice prodotto. 11737614
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.088 in.
Misuratore:
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
1.5 in.
2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) sfera Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11737614 0.088 in. 18G 1.5 in. pezzi 12
11747614 0.088 in. 18G 1 in. pezzi 12
17851964 0.088 in. 20G 1 in. pezzi 12
15350053 0.088 in. 18G 2 in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11737614 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 7904
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
  • For the intubation of laboratory animals
  • Straight, curved tubing styles
  • Many standard sizes available, from small to large
  • Straight
  • Autoclavable
Small Animal Needles
  • For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Animal Feeding Needle (Straight)
Materiale Stainless Steel
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Small animal, Ideal for feeding and dosing
Misuratore 18G
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.38 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.088 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.023 cm