Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Straight
Codice prodotto. 11747614
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.088 in.
Misuratore:
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
1.5 in.
2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) sfera Misuratore Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
11747614 0.088 in. 18G 1 in. pezzi 12
17851964 0.088 in. 20G 1 in. pezzi 12
11737614 0.088 in. 18G 1.5 in. pezzi 12
15350053 0.088 in. 18G 2 in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11747614 Fornitore Cadence Science™ N. del fornitore 7922
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
  • For the intubation of laboratory animals
  • Straight, curved tubing styles
  • Many standard sizes available, from small to large
  • Straight
  • Autoclavable
Small Animal Needles
  • For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Animal Feeding Needle (Straight)
Materiale Stainless Steel
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Small animal, Ideal for feeding and dosing
Misuratore 18G
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.254 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.088 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.023 cm