Learn More
Cadherin-16 Antibody (CDH16/1071), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610326 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610326 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610326 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247745F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.41€
    666.75€ / 0.1mL
    Risparmia 90.66€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cadherin-16
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CDH16/1071
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Cadherin-16 protein (Uniprot: O75309)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1014
Target Species Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus