Learn More
Cadherin-17 Antibody (7D10E1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18611808 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611808 0.025 mg 0.03mg
18219820 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611808 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2524390.025mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Cadherin-17 Monoclonal specifically detects Cadherin-17 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cadherin-17
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 7D10E1
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene cadherin, cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine), cadherin-16, cadherin-17, CDH16, FLJ26931, HPT1, HPT-1, HPT-1 cadherin, human intestinal peptide-associated transporter HPT-1, human peptide transporter 1, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, LI cadherin, LI-cadherin, Liver-intestine cadherin, MGC138218, MGC142024
Simboli geni CDH17
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified recombinant fragment of human CDH17 (AA: extra(600-707)) expressed in E. Coli.
Peso molecolare dell'antigene 92.2 kDa
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1015
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus