Learn More
Novus Biologicals™ Cadherin-19 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18490150 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18490150 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18490150 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00028513T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Bersaglio Cadherin-19
Sinonimo cadherin 19, type 2, cadherin-19, CDH7CDH7L2
Simbolo del gene CDH19