Learn More
Cadmium Acetate Dihydrate, purum p.a., ≥98.0% (KT), Honeywell™
Catalog Number p-7120271
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
5743-04-4
C4H10CdO6
266.53
MFCD00150020
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
5743-04-4
C4H10CdO6
266.53
MFCD00150020
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Purum p.a.,≥98.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cadmium Acetate Dihydrate
Punto di fusione 256°C
Forma fisica Solid
Quantità 10 g
Formula lineare Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3730567
Peso formulazione 266.53g/mol
Percent Purity ≥98.0% (KT)
Grado purum p.a.
Imballaggio Poly Bottle
Densità 2.01g/cu.cm